This product features a hose barb end that accepts flexible tuning with an I.D. of 1/4" or 6 mm. The item is chrome plated and has a maximum operating temperature of 82°C, pressure of 250 psi, and vacuum of 30 um Hg. The corresponding male fitting is available as product Z420085
おすすめの製品
詳細
- 漏れを防ぐスライドロックを備えたクロムめっき真鍮コネクター
- 外れると自動的に閉鎖
- 末端のホースバーブにより、屈曲性のチューブも接続可能
- 温度82°C(180°F)以下、圧力250 psi以下、真空度30 μm以下の条件に対応
- Derlin®バルブにより確実な操作が可能
- 医療機器のほか一般的な工業機器における通液チューブ、通気チューブに最適
法的情報
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
STAT-O-LOK is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ