Merck
Z222844
Quick-connect hose coupling
for tubing i.d., 1/4 in., Coupling
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
特徴
for tubing i.d. 1/4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ニッケルめっき真鍮製の継手およびニップルです。簡単な押し込み接続式です。加圧、吸引の両用途に適合します。最大圧力:508 psi、最小破壊圧力:2,030 psi。温度範囲:-40~100°C(-40~212°F)。