Merck
Z126519
Automatic shut-off quick-disconnect
Automatic shut-off quick-disconnect
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
coupling bodies, tube to tube, in-line, bore 1/4 in., for tubing i.d., 0.25 in. (flexible)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥3,732
¥3,732
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥3,732
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥3,732
Check Cart for Availability
特徴
for tubing i.d. 0.25 in. (flexible)
メーカー/製品名
CRC Press
1/4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
PP製で316 SSバネとEPRシールが付き、ロックされます。引き離すといずれの側も素早く自動的に密閉されるため、この連結器は空気に反応しやすい液体の処理に優れています。フレキシブルチューブまたはフェルールなしナットを使用する硬質PEおよびナイロンチューブに利用できます。最高圧力:70°F(21°C)で90 psi。動作温度:32(0°C)~230°F(110°C)(空気/水)。連結器のインサートとボディーには同じ孔サイズを使用してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. Switzerland
    • 1件のレビュー
    • 0件の投票
    星5/5個です。
    efficient, friendly and reliable
    We use these fast couplings to alternate chiller cooling devices to detectors or furnaces that require cooling at different times, making it versatile and very efficient. We couple it to silicone hoses that makes it also soft and friendly upon plugging. For 20 years that we use these systems on laboratories where the experimental systems are always changing and adapting to the different requirements of experiments at ISOLDE - CERN.
    Googleで翻訳する