Merck
Z405663
J. Young needle valve
PTFE, side arm O.D. 7 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥20,620
¥20,620
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥20,620
About This Item
UNSPSCコード:
40141602
NACRES:
NB.79
¥20,620
Check Cart for Availability
物質
PTFE
メーカー/製品名
J. Young
サイドアーム外径
7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
• PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
• PTFE needle shut-off point
• Calibrated barrel indicates flow and facilitates reproducibility
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)