Merck
Z404381
IKA® stirring elements
Centrifugal (extendable blades), stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥74,750
¥74,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥74,750
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
¥74,750
Check Cart for Availability
物質
stainless steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
IKA 0756900
シャフトサイズ
8 mm × 350 mm
攪拌機直径
15-60 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)