Merck
Z404373
IKA® stirring elements
R 1303 dissolver stirrer, stainless steel, 1/cs
別名:
stirring blade, stirring propeller
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥140,200
¥140,200
出荷予定日2025年5月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥140,200
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
¥140,200
出荷予定日2025年5月29日
物質
stainless steel
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 2746700
シャフトサイズ
8 mm × 350 mm
攪拌機直径
42 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Radial flow, for drawing the material to be mixed from the top and the bottom. High turbulence, high shearing forces. Particle reduction. Used at medium to high speeds.
  • Stirrer diameter: 42 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 350 mm
  • Speed max.: 2000 rpm
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)