Merck
Z404322
IKA® stirring elements
R 1311 turbine stirrer, stainless steel, 1/cs
別名:
stirring blade, stirring propeller
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥80,620
¥80,620
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥80,620
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
¥80,620
Check Cart for Availability
物質
stainless steel
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 2332900
シャフトサイズ
8 mm × 350 mm
攪拌機直径
30 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For drawing the material to be mixed from above. Generates axial flow in the vessel. Minimum danger of injury when contact is made with vessel. Minimum shearing forces. Used at medium to high speeds.
  • Stirrer diameter: 30 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 350 mm
  • Speed max.: 2000 rpm
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)