Merck
Z403997
Sigma-Aldrich
IKA® stirring elements
R 1345 propeller stirrer, 4-bladed,stainless steel, 1/cs
別名:
stirring blade, stirring propeller
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥62,680
¥62,680
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥62,680
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
¥62,680
Check Cart for Availability
物質
stainless steel
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 0741300
シャフトサイズ
8 mm × 540 mm
攪拌機直径
100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Standard stirring element. For drawing the material to be mixed from the top to the bottom. Local shearing forces. Generates axial flow in the vessel. Used at medium to high speeds.
  • Stirrer diameter: 100 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 540 mm
  • Speed max.: 800 rpm
アプリケーション
Note: Not compatible with Model RW 16 basic laboratory mixer (Z403903; Z403881)
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)