Merck
Z215198
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm
別名:
PTFE Stirrer Shaft
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥34,950
¥34,950
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥34,950
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
¥34,950
Check Cart for Availability
物質
PTFE
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Cowie 005.265.2
L
650 mm
ブレードの直径
60 mm
シャフト直径
9.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4