Merck
Z277134
Sigma-Aldrich
Ace vacuum manifold with Firestone valve
positions, 5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥235,100
¥235,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥235,100
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.79
¥235,100
Check Cart for Availability
特徴
positions 5
メーカー/製品名
Ace Glass 876534
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
真空/ガスマニホールドで、一端にFirestone急速排気弁があります。外径3/8インチ(0.95 cm)のSwagelok®チューブコネクション付きで0~5 mm、高真空の簡単に動くPTFE製二方コックポートがあります。また、各コネクションには、#11 Ace-Thredと使用するためのOリングの溝(O-リングは付属)があります。
Firestone弁では2つ目のチューブを用いる必要がなくなります。一方の外径10 mmのアームを真空に接続し、他方を気体源に接続するだけです。二方コックプラグを半分回すと真空とガスを切り替えることができます。弁の気体側のフロートを遮断すると、システムの空気を抜くときの圧力の増加を防ぎます。プラグはPTFE製で、UHDPEのハンドルとPTFE製O-リング付きです。
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)