Merck
M4664
Sigma-Aldrich
Nalgene® vacuum manifold
autoclavable
別名:
moisture extraction device, sample protection unit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
特徴
autoclavable
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene DS0345-0001
詳細
Stainless steel with PTFE stopcocks. Designed with three vacuum ports each with a two-way valve and vent. Barbed fitting accepts 3/8 in. (9.5 mm) I.D. tubing.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2