Merck
SYNM202403
Synthware vacuum manifold with high vacuum valves
number of ports, 3, Hose Connection: right
別名:
Synthware M202403, vacuum manifold, vacuum unit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥79,180
¥79,180
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥79,180
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
¥79,180
Check Cart for Availability
特徴
number of ports 3
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware M202403
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With a serrated hose connection(10 mm O.D.) at right hand side. Main tube is 22 mm O.D. and the distance between valves is 100 mm center to center.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1