Merck
Z202681
Sigma-Aldrich
Aldrich®デュアルバンクマニフォルド(ガラス製ストップコック付)
positions, 3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥182,000
¥182,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥182,000
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.79
¥182,000
Check Cart for Availability
特徴
positions 3
L
300 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4 mm穴ガラス製ストップコック。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)