安全性情報
Z273600
Apiezon®グリース
T
別名:
Apiezon Grease, High-Performance Grease
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥60,420
¥60,420
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥60,420
About This Item
UNSPSCコード:
15121900
NACRES:
NB.35
¥60,420
Check Cart for Availability
蒸気圧
5 × 10-9 mmHg ( 20 °C)
詳細
usage: high temp
メーカー/製品名
Apiezon
パラメーター
+10-+120 °C temperature
重量
25 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
低蒸気圧密封および高真空アプリケ-ション用です。
法的情報
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
419.0 °F - closed cup
引火点(℃)
215 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z273600-1EA:4548174007679
Z273600-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2