安全性情報
Z123072
クライトックス® 240AC潤滑剤
pkg of 2 oz
別名:
Krytox Lubricant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
15121900
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 2 oz
メーカー/製品名
Du Pont
詳細
クライトックス®240AC潤滑剤はフッ素化グリースで、多目的に使える潤滑剤です。
アプリケーション
クライトックス® 240AC潤滑剤は、すりガラス接合部やプロセスバルブの潤滑への使用に適しています。
法的情報
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z123072-1EA:
Z123072-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Applications of FTIR in the identification of foreign materials for biopharmaceutical clinical manufacturing
Li G, et al.
Vibrational Spectroscopy, 50(1), 152-159 (2009)
Lipophilic chloro-oxo-bis (hydroxamato) vanadium (V) complexes: synthesis methods and structure
Dzyuba V I, et al.
Polyhedron, 180, 114421-114421 (2020)