Z273589
別名:
Apiezon grease
Z273589-1EA
¥39,590
1 of 10
Sigma-Aldrich
Z273570
Apiezon®グリース
Z273554
Molykote高真空用シリコーングリース
BR61610
BRAND® stopcock grease
Z273562
Z273597
18405
真空用グリース
Z273600
Z123072
クライトックス® 240AC潤滑剤
Z509442
Support stand with rod
Supelco
Z171425
Series A-2 gas syringe
2 × 10-9 mmHg ( 20 °C)
usage: general purpose, economical
Apiezon
10-30 °C temperature (50-86 °F)
100 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Z273589-BULK: Z273589-1EAPW: Z273589-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 4
1.07746
Silicone grease
USP
1443952
ミネラルオイル
76235
流動パラフィン
18512