安全性情報
1443952
USP
ミネラルオイル
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
流動パラフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1.5 ML
¥61,500
¥61,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1.5 ML
¥61,500
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥61,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
mineral oil
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
ミネラルオイルUSP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
また、以下のように、USPモノグラフとの使用も意図されています
  • Light Mineral Oil
  • Mineral Oil, Rectal
  • Topical Light Mineral Oil
アナリシスノート
これらの製品は、テストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図したものではなく、いかなる種類の疾患の診断、治療、または治癒の目的に使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
419.0 °F - closed cup
引火点(℃)
215 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1443952-1.5ML:4548173347783
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf