Merck
Z273546
Krytox® LVPグリース
weight 2 oz (tube)
別名:
Krytox 潤滑剤
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
15121900
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
Du Pont
重量
2 oz (tube)
詳細
Krytox 240 ACと同様ですが、高真空グリースとしての使用は除きます。2オンス、チューブ入り。R:36/37/38 S:26~36
Krytox® 低蒸気圧(LVP)グリースは、非反応性の熱安定性潤滑剤です。
アプリケーション
Krytox® LVPグリースは、ストレッカー合成時にセプタムの穴を塞ぐために使用されています。また、基本的な連続フロー機器(反応コイルのアセンブリ)用ステンレス製シリンジプランジャーのOリングの潤滑にも使用されています。
特徴および利点
  • 低圧(20°C(68°F)で-1.0 x 10-13 torrの低い蒸気圧)で機能します
  • 極めて高温または低温(-15~300°C(5~572°F)の範囲の温度)に適しています
  • 不適な化学物質やガスの存在下でも適合します
  • 炭化水素、シリコン、クロロフルオロカーボンのグリースよりも性能が優れています
関連事項
詳細な情報は、Krytox LVP data sheetをご覧ください。
法的情報
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
Z273546-1EA:
Z273546-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)