Merck
Z261637
ルアー ―NPTネジコネクタ
Micro-Mate® female Luer to 1/8-27 thread, 316 stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥10,620
¥10,620
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥10,620
About This Item
UNSPSCコード:
40183110
NACRES:
NB.03
¥10,620
Check Cart for Availability
物質
316 stainless steel
メーカー/製品名
Popper 6455
パラメーター
45 psi pressure (final assembly water tested)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)