Merck
Z175633
Sigma-Aldrich
Silicone insulating tape
roll W 1 in. × 12 yard, red
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥7,928
¥7,928
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥7,928
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.35
¥7,928
Check Cart for Availability
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
ロールW
1 in. × 12 yard
red
詳細
Shape-conforming, fuses to itself. Insulates against moisture, heat, and cold. No adhesive residue left upon removal. Useful temperature range: -65 to 260°C.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)