Merck
Z188743
Supelco
Wheaton サンプルバイアル
clear, volume 24 mL, cap size 20 - 400, diam. × H 23 mm × 86 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 EA
¥41,300
¥41,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 EA
¥41,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
¥41,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
clear borosilicate glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 200 ea
キャップサイズ
20 - 400
直径× H
23 mm × 86 mm
容量
24 mL
clear
フィッティング
thread for 20-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バイアルは波打ち形トレイに収められており、粒状物質による汚染防止のため区画ごとに熱収縮フィルムで包装されています。
USP Type 1ホウケイ酸ガラス(オートクレーブ滅菌対応)。キャップは別途ご注文ください。
It is borosilicate glass vial, autoclavable, easy to sterilize, is used to contain substances to prevent contamination. Caps are to be ordered separtely for this product.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)