Merck
Z256218
Sigma-Aldrich
Wheaton sample vials with rubber lined caps
clear glass vial, volume 20 mL, thread for 24-400
別名:
Wheaton vials with rubber seals
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
72 EA
¥18,900
¥18,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
72 EA
¥18,900
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
¥18,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
clear glass vial
styrene-butadiene liner
特徴
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 72 ea
外径 × H
28 mm × 57 mm
容量
20 mL
フィッティング
thread for 24-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャップは、白色のスチレン-ブタジエンゴムの裏張りを貼付してLab-File®ケースに詰められています。透明なWheaton-33、抽出能力が低いホウケイ酸ガラス、または琥珀色のWheaton-320ガラス。殺菌して低温で貯蔵できます。
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
法的情報
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)