Merck
Z188727
Supelco
Wheaton サンプルバイアル
clear, volume 12 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 19 mm × 66 mm
別名:
Wheaton Test Tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
物質
clear borosilicate glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 200 ea
キャップサイズ
15 - 425
直径× H
19 mm × 66 mm
容量
12 mL
clear
フィッティング
thread for 15-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
It is borosilicate glass vial, autoclavable, easy to sterilize, is used to contain substances to prevent contamination. Caps are to be ordered separtely for this product.
バイアルは波打ち形トレイに収められており、粒状物質による汚染防止のため区画ごとに熱収縮フィルムで包装されています。
USP Type 1ホウケイ酸ガラス(オートクレーブ滅菌対応)。キャップは別途ご注文ください。