Merck
Z175803
Sigma-Aldrich
Aldrich® silvered, vacuum-jacketed Vigreux column
L 400 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥143,000
¥143,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥143,000
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
¥143,000
Check Cart for Availability
ジョイント
Joints ST/NS24/40 (2)
内径
19 mm
L
400 mm
外径
38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Vacuum-jacketed and strip-silvered to provide two windows 180° apart for viewing. The silvering is inside the vacuum space and is completely sealed off. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)