Merck
Z413186
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux column
Vacuum-jacketed, effective L 50 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥27,600
¥27,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥27,600
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
¥27,600
Check Cart for Availability
ジョイント
joint ST/NS24/40
内径 × 外径
19 mm × 38 mm
有効長
50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)