安全性情報
Z163554
MiniPax®吸収パケット
MiniPax® absorbent packets
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
indicating silica gel, weight 0.5 g (desiccant), L × W 5/8 in. × 1 1/16 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
24141516
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Multisorb 02-00040AG82
L × W
5/8 in. × 1 1/16 in.
重量
0.5 g (desiccant)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MiniPax®パケットはコンパクトで、非常に耐久性が高く、散粉がなく、毛羽立ちがなく、水蒸気透過率が高く、多孔性が制御されています。パケットは梱包のスペースをほとんどとらず、高い水分吸着能力があります。
エンベロープはポリエチレン繊維のシートから形成されており、湿潤強度が高く、ガスとにおいの両方を透過します。適応:®MiniPaxには塩化コバルトが含まれているため、食品や医薬品の用途には使用しないでください。
  • コンパクト - MiniPax®パケットは全高が低くてコンパクトな形状なため、スペースを節約し、製品に占めるスペースを最小限に抑えます。輪郭が平らなため、カプセル剤や丸剤との混乱を防止しやすくなっています。
  • 最大表面曝露 - シールスカートが両端のみで非常に狭いため、MiniPax®パケットの全体サイズに対して非常に大きな吸着表面積が得られます。
  • 一体型ウィンドウ - 一体型の透明ストリップになっているので、収容されている吸着剤を観察することが可能で、指示薬入り乾燥剤を効果的に使用して、水分が吸着され乾燥剤の交換が必要な時期を示すことができます。
法的情報
MiniPax is a registered trademark of Multisorb Technologies, Inc.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Z163554-BULK:
Z163554-100EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー