安全性情報
Z509000
Sigma-Aldrich
AldraSORB ウォータートラッピングパケット
small, volume 25-200 mL
別名:
AldraSORB Packets, Trapping Packets, Water Trapping Packets
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥16,200
25 EA
¥61,600
¥16,200
出荷可能日2025年4月11日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥16,200
25 EA
¥61,600
About This Item
UNSPSCコード:
24141516
NACRES:
NB.43
¥16,200
出荷可能日2025年4月11日詳細
キャパシティ
25-200 mL
容量
25-200 mL
重量
2 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AldraSorbパケットは、超高分子量ポリエチレン製の電子グレード疎水性膜からなり、医薬品品質の分子ふるいを含有します。分子微粒子の完全な濾過能は保持されており、周囲の溶媒が危険にさらされることはありません。パケットは真空密封されています。
  • 最長3ヵ月、水の混入を低レベルに保持
  • 固相および液相ペプチド合成に最適
  • 50 ppm未満まで溶媒を効率的に乾燥
注:これらのトラップは0.05%または500 ppmを超える水を含む溶媒には推奨されません。酸性溶媒には使用できません。
法的情報
AldraSORB is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z509000-1EA:
Z509000-5EA:
Z509000-BULK:
Z509000-25EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)