Merck
1.01972
Supelco
Silica gel with moisture indicator (brown gel)
desiccant ~ 1 - 4 mm
別名:
Brown Silica Gel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123003
NACRES:
NB.51
認証
suitable for EPA OTM-45
品質水準
形状
granular
表面積
700 m2/g
損失
≤2.0% loss on drying, 150°C
粒径
1-4 mm
ポアサイズ
2.0-2.5 nm
pH
2-10 (50 g/L in H2O, slurry)
mp
>1000 °C
保管温度
2-30°C
詳細
Silica gel with moisture indicator (brown gel) is commonly used as a desiccant in laboratories. Silica brown gel changes its color from brown to yellowish at water uptake from the atmosphere.
アナリシスノート
Bulk density: about 75
Loss on drying (150 °C): ≤ 2.0 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 20.0 %
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.