Merck
22837
Supelco
デシカントカートリッジ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
メーカー/製品名
Parker Hannifin Corp. 1647727
アプリケーション
Desiccant cartridge may be incorporated in a reactor flow system to remove the water accumulated during conversion of benzyl alcohol to benzaldehyde.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
22837:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Catalysis in flow: the practical and selective aerobic oxidation of alcohols to aldehydes and ketones.
Zotova, Natalia, et al.
Green Chemistry, 12, 2157-2163 (2010)