Merck
Z105074
Sigma-Aldrich
Spinbar® 攪拌子セット
octagonal PTFE-coated, pack of 16 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
16 EA
¥32,890
¥32,890
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
16 EA
¥32,890
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
¥32,890
Check Cart for Availability
物質
octagonal PTFE-coated
包装
pack of 16 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37180-0000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2 of each size. 1/2 × 5/16in., 5/8 × 5/16in., 1 × 3/8in., 11/2 × 3/8in., 2 × 3/8in., 21/2 × 3/8in., Flea Micro 7 x 2mm 10 x 3mm.
法的情報
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
Z282464
Spinpak® stir bar