Merck
Z115398
Sigma-Aldrich
Spinbar® 攪拌子セット
octagonal PTFE-coated, pack of 24 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
24 EA
¥52,270
¥52,270
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
24 EA
¥52,270
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
¥52,270
Check Cart for Availability
物質
octagonal PTFE-coated
包装
pack of 24 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37185-0001
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
各サイズ3個 (赤、黄色、青)入り: 1/2 × 1/8 in., 1/2 × 5/16 in., 5/8 ×5/16 in., 7/8 × 5/16 in., 1× 5/16 in., 11/2 × 5/16 in., 2× 5/16 in., 3× 1/2 in.
法的情報
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)