Merck
Z115029
Sigma-Aldrich
Serum-finish V-Vials®
volume 0.1 mL, mouth O.D. 11 mm, diam. × H 12 mm × 32 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial
特徴
closure type crimp top vial
直径× H
12 mm × 32 mm
マウスO.D.
11 mm
容量
0.1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バイアルのみ。オートクレーブ処理可能なホウケイ酸USP 1型ガラス。11 mmのアルミニウムシールを使用しています。標準的なGCオートサンプラーに適合する0.1 mLサイズ。
法的情報
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)