安全性情報
33892
Supelco
T-2 Toxin-13C24 溶液
~25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
別名:
Fully 13C-labelled T-2 Toxin, U-[13C24] - T-2 Toxin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥215,000
¥215,000
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥215,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C24H34O9
分子量:
490.35
EC Number:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
¥215,000
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
~25 μg/mL in acetonitrile
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
詳細
T-2 Toxin-13C24 is the 13C isotope-labelled analog of mycotoxin, T-2 Toxin
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナリシスノート
purity : ≥97.0% (HPLC)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33892-1ML-BULK:
33892-1ML:4548173258461
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2