Merck
Z105090
Stirring bar retriever
Rigid, PE, L 18 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥5,279
¥5,279
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥5,279
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
¥5,279
Check Cart for Availability
物質
PE
特徴
Rigid
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37773-0000
L
18 in.
18 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rigid polyethylene magnetic spinbar retriever,12" (9.5 mm/ 3/8 in. Diameter) 305 mm Long. Hang-up loop on one end. Offers convenient stir bar retrieval for bars up to 1" long. Contains a powerful Alnico magnet sealed in one end.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)