Merck
HS120553
Magnetic Stir Bar Retriever
white PTFE stir bar(s), L 300 mm
別名:
Magnetic Stirrer Retriever, Stir Bar Retriever
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EACH
¥15,670
¥15,670
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EACH
¥15,670
About This Item
UNSPSCコード:
41122401
NACRES:
NB.72
¥15,670
Check Cart for Availability
物質
white PTFE stir bar(s)
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific 120553
L
300 mm
詳細
The Stir Bar Retriever is encapsulated in PTFE making it easy to clean and durable.
特徴および利点
  • The retrieval bar can recover stir bars even in hot solutions when stirring and mixing is no longer required
  • Chemically inert and easy to clean
  • Encapsulation in PTFE
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)