Merck
Z105708
Stirring bar retriever
Flexible, PTFE, L × diam. 53 mm × 12.5 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥10,160
¥10,160
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥10,160
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
¥10,160
Check Cart for Availability
物質
PTFE
特徴
Flexible
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H37774-0101
L ×直径
53 mm × 12.5 mm
L
13 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
A flexible stir bar retriever 9.5 mm (3/8 in.) diameter x 51 mm (2 in.) long. Molded, leak and chemical proof PTFE encases a powerful Alnico magnet. This flexible PTFE retriever has a handy plated metal hanging loop at one end.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)