Merck
Z105082
Sigma-Aldrich
Spinbar® 攪拌子セット
octagonal PTFE-coated, pack of 12 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥27,730
¥27,730
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥27,730
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
¥27,730
Check Cart for Availability
物質
octagonal PTFE-coated
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37182-0000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2 of each size. 1/2 × 5/16 in., 11/2 × 3/8 in., 5/8 × 5/16 in., 2 × 3/8 in., 1 × 3/8 in., 21/2 × 3/8 in.
法的情報
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)