Merck
WHA10347670
Whatman®秤量ボートおよびペーパー
B-2 Sheets, dish L × W 12 mm × 304 mm
別名:
Z696323
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.71
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
paper
特徴
grade B-2
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Whatman 10347670
Whatman Article No. 28414661 (US reference)
ディッシュL × W
12 mm × 304 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Grade B-2 Whatman weighing paper from Cytiva dissolves residue-free in acid solution, which is critical in applications such as Kjeldahl analysis of nitrogen in soil.
Packs of 500 Grade B-2 Whatman weighing paper are available in four sheet sizes:
  • 76.2 × 76.2 mm (3 × 3 inch) sheets
  • 101.6 × 101.6 mm (4 × 4 inch) sheets
  • 152.4 × 152.4 mm (6 × 6 inch) sheets
  • 304.8 × 304.8 mm (12 × 12 inch) sheets
特徴および利点
  • Thin (0.04 mm) and lightweight (43 g/m²)
  • Transparent and smooth parchment surface
  • Simple weighing out and sample transfer
  • Reliable for quantitative transfer
  • Range of sheet sizes for ease-of-use
  • Low nitrogen paper that is residue-free for accurate chemical analysis
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)