Merck
W530574
Sigma-Aldrich
塩酸 溶液
32 wt. % in H2O, FCC
別名:
塩酸, 塩化水素 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
官能:
faint
グレード:
Kosher
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
製品W530574は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Kosher
法規制遵守
FCC
蒸気圧
190 mmHg ( 25 °C)
詳細
20 degrees baumé
フォーム
liquid
濃度
32 wt. % in H2O
bp
100 °C (lit.)
密度
1.161 g/mL at 25 °C
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.5%
微量陽イオン
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Fe: ≤5 ppm
Hg: ≤0.1 ppm
Pb: ≤1 ppm
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
faint
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩酸溶液(32重量%H2O、FCC)は、食品工業においてpH調節剤[1]および食品添加物として使用されています(2)。
アプリケーション
塩酸溶液はpH調節剤として使用されています:
  • トウモロコシデンプンをフルクトースに変換するプロセスにおける異性化糖(HFCS)の製造。[1]
  • 飲料水、飲料、食品の製造。(2)
フルクトース、クエン酸、加水分解野菜タンパク質などの食品添加物の製造においても、加工助剤として塩酸溶液が使用されています(2)。
免責事項
研究開発向けまたはEUを除く食品用途向けです。小売販売用ではありません。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W530574-500G:
W530574-VAR-K:
W530574-BULK-K:
W530574-500G-K:
W530574-1KG:
W530574-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
塩酸 37 wt. % in H2O, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
339253
塩酸
塩酸 ACS reagent, 37%
Sigma-Aldrich
258148
塩酸
塩酸 溶液 volumetric, 0.1 M HCl (0.1N), endotoxin free
Supelco
2104
塩酸 溶液
High fructose corn syrup: production, uses and public health concerns
Parker K, et al.
Biotechnology and Molecular Biology Reviews, 5(5), 71-78 (2010)
Douglas M McMillan et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(7), 1804-1812 (2015-01-30)
CYP2D metabolically activates codeine to morphine, which is required for codeine analgesia. Permeability across the blood-brain barrier, and active efflux, suggests that initial morphine in the brain after codeine is due to brain CYP2D metabolism. Human CYP2D is higher in
Xuan Zhang et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 11(6), 1365-1375 (2015-04-19)
Intratumoral injection of ultra-small gold nanoparticles (AuNPs) conjugated to doxorubicin (Au-Dox) is effective against both murine B16 and human SK-MEL-28 tumors in mice. Au-Dox suppresses growth of B16 tumors in immunocompetent mice by >70% for at least 19 days. In
Injae Hwang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(6), 2397-2411 (2015-02-26)
Firmicutes and Bacteroidetes, 2 major phyla of gut microbiota, are involved in lipid and bile acid metabolism to maintain systemic energy homeostasis in host. Recently, accumulating evidence has suggested that dietary changes promptly induce the alteration of abundance of both
Rebecca J Ford et al.
The Biochemical journal, 468(1), 125-132 (2015-03-06)
Metformin is the mainstay therapy for type 2 diabetes (T2D) and many patients also take salicylate-based drugs [i.e., aspirin (ASA)] for cardioprotection. Metformin and salicylate both increase AMP-activated protein kinase (AMPK) activity but by distinct mechanisms, with metformin altering cellular