Merck
W464755
Sigma-Aldrich
4,5-ジメチル-2-イソブチル チアゾール
≥98%, FG
別名:
4,5-Dimethyl-2-isobutyl thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15NS
CAS番号:
分子量:
169.29
FEMA番号:
4647
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
15.078
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Halal
Kosher
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
geranium; green; nutty; vegetable; earthy
SMILES記法
CC(C)Cc1nc(C)c(C)s1
InChI
1S/C9H15NS/c1-6(2)5-9-10-7(3)8(4)11-9/h6H,5H2,1-4H3
InChI Key
NSVPHVLZAKJSGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
W464755-25G-K:
W464755-SAMPLE-K:
W464755-100G-K:
W464755-BULK-K:
W464755-VAR-K:
試験成績書(COA)