スキップする
1087508
USP
カンファー
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
D-カンファー
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥53,800
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
¥53,800
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
5.24 (vs air)
vapor pressure
4 mmHg ( 70 °C)
API family
methyl benzylidene camphor
autoignition temp.
870 °F
expl. lim.
3.5 %
manufacturer/tradename
USP
mp
178-182 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
General description
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Camphor USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Camphorated Phenol Topical Gel
  • Camphorated Phenol Topical Solution
  • Eucalyptus Oil
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
CRM79307W223018C0405000
カンファー United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1087508
カンファー
(±)-ショウノウ European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C0405000
(±)-ショウノウ
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
FG, Halal, Kosher
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
format
-
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
methyl benzylidene camphor
API family
-
API family
-
API family
camphor
expl. lim.
3.5 %
expl. lim.
3.5 %
expl. lim.
3.5 %
expl. lim.
3.5 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
target_organs
Lungs
保管分類
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
1087508-1G:4.548173400167E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)