由来生物
synthetic
グレード
Halal
蒸気圧
0.01 mmHg ( 47 °C)
アッセイ
≥98%
由来
China origin
bp
298 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
herbaceous; sweet
SMILES記法
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
InChI Key
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
323.6 °F - closed cup
引火点(℃)
162 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W526509-SAMPLE:
W526509-BULK:
W526509-1KG:
W526509-5KG:
W526509-VAR:
W526509-10KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック