Merck
01260595
クマリン
primary reference standard
別名:
1,2-ベンゾピロン, 1-ベンゾピラン-2-オン, 2H-クロメン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥50,300
¥50,300
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥50,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6O2
CAS番号:
分子量:
146.14
Beilstein:
383644
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥50,300
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
蒸気圧
0.01 mmHg ( 47 °C)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
bp
298 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
SMILES記法
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
InChI Key
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
生薬物質の分析における標準物質です。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum curcuma hedera humulus melissa mentha salvia sambucus zingiber
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
323.6 °F - closed cup
引火点(℃)
162 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01260595-50MG:
01260595-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jack Cazes
Encyclopedia of Chromatography, 206-206 (2001)
The pharmacology, metabolism, analysis, and applications of coumarin and coumarin-related compounds.
D Egan et al.
Drug metabolism reviews, 22(5), 503-529 (1990-01-01)
A ratiometric fluorescent probe for rapid detection of hydrogen sulfide in mitochondria.
Yuncong Chen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(6), 1688-1691 (2013-01-05)
Donglei Yu et al.
Medicinal research reviews, 23(3), 322-345 (2003-03-21)
Numerous plant-derived compounds have been evaluated for inhibitory effects against HIV replication, and some coumarins have been found to inhibit different stages in the HIV replication cycle. This review article describes recent progress in the discovery, structure modification, and structure-activity
Yutao Yang et al.
Biosensors & bioelectronics, 47, 300-306 (2013-04-17)
The synthesis and characterization of a coumarin-chromene (8, 9-dihydro-2H-cyclopenta[b]pyrano[2,3-f]chromene-2,10(7aH)-dione) (1) derivative and its use for thiol chemosensing in water was reported. Experimental details showed 1 acts as a probe for the detection of thiols including cysteine (Cys), homocysteine (Hcy) and