Merck
W524018
Sigma-Aldrich
o-tert-酢酸ブチルシクロヘキシル、異性体混合物
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H10OC(O)CH3
CAS番号:
分子量:
198.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
由来生物
synthetic
アッセイ
≥99%
bp
221 °C (lit.)
221 °C/755 mmHg (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
woody; fruity; citrus
SMILES記法
CC(=O)OC1CCCCC1C(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-9(13)14-11-8-6-5-7-10(11)12(2,3)4/h10-11H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
FINOAUDUYKVGDS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W524018-1KG:
W524018-5KG:
W524018-10KG:
W524018-SAMPLE:
W524018-BULK:
W524018-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)