由来生物
synthetic
グレード
Halal
認証
meets purity specifications of JECFA
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.483 (lit.)
bp
295-296 °C (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
waxy; fruity; wine-like
SMILES記法
CCCCCCCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C16H24O2/c1-2-3-4-5-9-12-16(17)18-14-13-15-10-7-6-8-11-15/h6-8,10-11H,2-5,9,12-14H2,1H3
InChI Key
ASETYIALRXDVDF-UHFFFAOYSA-N
免責事項
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W322202-VAR:
W322202-BULK:
W322202-SAMPLE:
W322202-10KG:4548173976051
W322202-100G:4548173976044
W322202-1KG:4548173976068