Merck
W203111
Sigma-Aldrich
ヘプタン酸アリル
natural, 98%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CO2CH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
170.25
FEMA番号:
2031
EC Number:
欧州評議会番号:
369
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.097
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fruity; waxy; pineapple; sweet
SMILES記法
CCCCCCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-8-10(11)12-9-4-2/h4H,2-3,5-9H2,1H3
InChI Key
SJWKGDGUQTWDRV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Allyl heptanoate is a flavor and fragrance ingredient that may be present in karanda fruit.
アプリケーション
This old-line chemical was one of the first to be Flavor and Extract Manufacturers Association-registered GRAS (generally recognized as safe). It can be used as part of ester complexes, primarily in fruit flavors like apple, pineapple, pear, plum, banana, fruit punch, and tropicals such as kiwi, papaya and mango. It can also play an important role in the fruity notes of aged cheeses, especially Parmesan, Asiago and grana padano.
生物化学的/生理学的作用
Taste at 5-10ppm
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W203111-10KG-K:4548174014448
W203111-100G-K:4548174014431
W203111-BULK-K:
W203111-VAR-K:
W203111-SAMPLE-K:
W203111-1KG-K:4548174014455
文書ライブラリにアクセスする
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 38(10), 60-60 (2013)
Volatile flavor constituents of Karanda (Carissa carandas L.) fruit.
Pino JA, et al.
J. Essent. Oil Res., 16(5), 432-434 (2004)