由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Fragrance grade
Halal
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
アッセイ
≥90%
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
oily
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
InChI Key
XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Faah(29347)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W515604-BULK:
W515604-SAMPLE:
W515604-VAR:
W515604-1KG:
W515604-20KG:
W515604-9KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック