Merck
W508209
Sigma-Aldrich
3-メチル-3-ペンタノール
≥98%, FG
別名:
ジエチルメチルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)2C(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
102.17
Beilstein:
1731456
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.184
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
密度
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; fruity
SMILES記法
CCC(C)(O)CC
InChI
1S/C6H14O/c1-4-6(3,7)5-2/h7H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
FRDAATYAJDYRNW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Methyl-3-pentanol is an aroma-active alcohol that occurs naturally in pandan leaves[1], red pepper[2] and fruit of Lycii fructus.[3]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W508209-4KG:
W508209-BULK:
W508209-SAMPLE:
W508209-1KG:
W508209-BULK-K:
W508209-VAR-K:
W508209-100G:
W508209-4KG-K:
W508209-100G-K:
W508209-SAMPLE-K:
W508209-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Volatiles from red pepper (Capsicum spp.).
Keller U, et al.
ACS Symp. Ser., 137?146-137?146 (1981)
Volatile composition of pandan leaves (Pandanus amaryllifolius).
Jiang J.
Flavor chemistry of ethnic foods, 105-109 (1999)
Aroma?Active Components of Lycii fructus (kukija).
Lee GH, et al.
Journal of Food Science, C500?C505-C500?C505 (2008)
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation