Merck
P8025
Sigma-Aldrich
3-ペンタノール
98%
別名:
sec-inact.-ペンチルアルコール, ジエチルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2CHOH
CAS番号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1730964
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
自己発火温度
815 °F
屈折率
n20/D 1.410 (lit.)
bp
114-115 °C/749 mmHg (lit.)
密度
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(O)CC
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(6)4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-ペンタノールは以下の用途に使用できます。
  • キラル(S)-乳酸と反応して液晶を調製するための出発物質、1-エチルプロピル (R)-2-[4-(4′-アルコキシビフェニルカルボニルオキシ)-フェノキシ]プロピオン酸)。
  • 触媒としてメチルトリオキソレニウムを使用する、C4−C6糖アルコールの線状ポリエンへの触媒性デオキシ脱水反応における溶媒/還元剤。
  • 4-ブロモフェノールと塩基触媒光延反応により3-(4-ブロモフェニルオキシ)ペンタンを合成するための反応剤。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P8025-25ML-A:
P8025-500ML-A:
P8025-BULK-A:
P8025-VAR-A:
P8025-100ML-A:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Base catalyzed Mitsunobu reactions as a tool for the synthesis of aryl sec-alkyl ethers
Manivel P, et al.
Tetrahedron Letters, 48(15), 2701-2705 (2007)
Synthesis and mesomorphic properties of chiral liquid crystals derived from (S)-lactic acid with 3-pentanol
Wu S-L and Lin C-Y
Liq. Cryst., 29(12), 1575-1580 (2002)
Deoxygenation of biomass-derived feedstocks: oxorhenium-catalyzed deoxydehydration of sugars and sugar alcohols.
Mika Shiramizu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(32), 8082-8086 (2012-07-06)
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation