Merck
W404411
Sigma-Aldrich
Geranyl tiglate
≥95%, FG
別名:
Geranyl 2-methylcrotonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24O2
CAS番号:
分子量:
236.35
FEMA番号:
4044
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.383
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
FG
Halal
Kosher
品質水準
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.480-1.484 (lit.)
bp
149-151 °C/7 mmHg (lit.)
密度
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
geranium; fruity; herbaceous; sweet
SMILES記法
[H]\C(C)=C(\C)C(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H24O2/c1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,10H,7,9,11H2,1-5H3/b13-10+,14-6+
InChI Key
OGHBUHJLMHQMHS-KRDNBFTESA-N
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
W404411-1KG-K:
W404411-VAR-K:
W404411-SAMPLE-K:
W404411-BULK-K:
W404411-100G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)